Learn More
Acide 3,4-diméthoxybenzoïque, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469452
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469452 250 g 250g
11459452 50 g 50g
11449452 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469452 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10167.30
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 93-07-2 | C9H10O4 | 182.175 g/mol
3,4-Dimethoxybenzoic acid plays an important role in producing antibiotics and various dyes. They are used as intermediates for pharmaceuticals (especially for antipyretic analgesic, antirheumatism) and other organic synthesis. It is used as matrix for ionization of peptides, proteins and carbohydrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3,4-diméthoxybenzoïque joue un rôle important dans la production d’antibiotiques et de colorants divers. Ils sont utilisés comme intermédiaires pour les produits pharmaceutiques (en particulier pour l’analgésique antipyrétique, l’antirhumatisme) et d’autres procédés de synthèse organique. Il est utilisé comme matrice pour l’ionisation des peptides, des protéines et des glucides.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,5 mg/ml à 15°C), le chloroforme, le méthanol et 95 % d’éthanol (50 mg/ml).
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Stocker dans un lieu frais et sec dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-07-2
Formule moléculaire C9H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.175
Numéro MDL MFCD00002500
Clé InChI DAUAQNGYDSHRET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme veratric acid, benzoic acid, 3,4-dimethoxy, dimethylprotocatechuic acid, veratrylic acid, 3,4-dimethylprotocatechuic acid, veratrumenoic acid, 3,4-dimethoxy-benzoic acid, unii-1yy04e7rr4, 3,4-dimethoxybenzoes
CID PubChem 7121
ChEBI CHEBI:296881
Nom IUPAC Acide 3,4-diméthoxybenzoïque
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethoxybenzoic acid
Point de fusion 179°C to 183°C
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Beilstein 518285
Merck Index 14,9953
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.5mg/ml at 15°C),chloroform,methanol,and 95% ethanol (50mg/ml).
Poids de la formule 182.18
Pourcentage de pureté ≥99%