Learn More
Acide 3,4-diméthoxybenzoïque, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10752254 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10752254 25 g Flacon en verre 25g
10080760 100 g Flacon en verre 100g
10529243 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10752254 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 115450250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.45€
    21.65€ / 25g
    Économisez 2.80€
    11% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 93-07-2 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-07-2
Formule moléculaire C9H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.18
Numéro MDL MFCD00002500
Clé InChI DAUAQNGYDSHRET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme veratric acid, benzoic acid, 3,4-dimethoxy, dimethylprotocatechuic acid, veratrylic acid, 3,4-dimethylprotocatechuic acid, veratrumenoic acid, 3,4-dimethoxy-benzoic acid, unii-1yy04e7rr4, 3,4-dimethoxybenzoes
CID PubChem 7121
ChEBI CHEBI:296881
Nom IUPAC Acide 3,4-diméthoxybenzoïque
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dimethoxybenzoic acid
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 179°C to 182°C
Couleur Beige à blanc ou rouge
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2C6H3CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 10, I, 188
Merck Index 15, 10147
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.5g/L (14°C). Other solubilities: readily soluble in alcohol,soluble in ether
Poids de la formule 182.18
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Dimethoxybenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.