Learn More
3,4-diméthoxybenzonitrile, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494174
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494174 100 g 100g
11484174 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11494174 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12521.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2024-83-1 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
3,4-Dimethoxybenzonitrile is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 3,4-diméthoxybenzonitrile est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2024-83-1
Formule moléculaire C9H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 163.18
Numéro MDL MFCD00001802
Clé InChI OSEQIDSFSBWXRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme veratronitrile, 4-cyanoveratrole, 3,4-dimethoxy-benzonitrile, 4-cyano-1,2-dimethoxybenzene, 1-cyano-3,4-dimethoxylbenzene, 3,4-dimethoxybenzoic acid nitrile, 3,4-dimethoxyphenyl cyanide, benzonitrile,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxybenzenecarbonitrile, 3-cyanoveratrole
CID PubChem 74842
Nom IUPAC 3,4-diméthoxybenzonitrile
SMILES COC1=CC=C(C=C1OC)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethoxybenzonitrile
Point de fusion 65°C to 69°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 1451651
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 163.18
Pourcentage de pureté ≥98%