Learn More
Alcool 3,4-diméthoxybenzylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435403
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11435403 25 g 25g
11445403 100 g 100g
11455403 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11435403 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13396.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 93-03-8 | C9H12O3 | 168.192 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Alcool 3,4-diméthoxybenzylique utilisé comme carburant de la pile à combustible microbienne (MFC) pour générer de l’énergie. L’alcool vératrole est la matière première de la synthèse du cyclotrivératrylène qui est utilisé dans la chimie hôte-invité.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-03-8
Formule moléculaire C9H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 168.192
Numéro MDL MFCD00004638
Clé InChI OEGPRYNGFWGMMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dimethoxybenzyl alcohol, veratryl alcohol, 3,4-dimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenylmethyl alcohol, veratrole alcohol, 3,4-dimethoxybenzenemethanol, unii-mb4t4a711h, 3,4-dimethoxyphenyl-methanol
CID PubChem 7118
ChEBI CHEBI:62150
Nom IUPAC (3,4-diméthoxyphényl)méthanol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CO)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Point de fusion ∼22°C
Densité 1.176
Point d’ébullition 297°C to 298°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.553
Quantité 25 g
Beilstein 639388
Informations sur la solubilité Fully miscible with water.
Poids de la formule 168.19
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.