Learn More
Alcool 3,4-diméthoxybenzylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (3,4-Dimethoxyphenyl)-methanol |
| CAS | 93-03-8 |
| Formule moléculaire | C9 H12 O3 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | (3,4-Dimethoxyphenyl)-methanol, Verapamil Hydrochloride Imp. E (EP) |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H12O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(CO)cc1OC |
| Nom IUPAC | (3,4-diméthoxyphényl)méthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 168.19 |
| Poids de la formule | 168.0786 |