Learn More
Acide 3,4-diméthoxycinnamique, 99 %, isomère principalement trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10366080 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10366080 100 g Flacon en verre 100g
10550892 5 g Flacon en verre 5g
10010790 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10366080 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 115511000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2316-26-9 | C11H12O4 | 208.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2316-26-9
Formule moléculaire C11H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 208.21
Numéro MDL MFCD00004387
Clé InChI HJBWJAPEBGSQPR-GQCTYLIASA-N
Synonyme 3,4-dimethoxycinnamic acid, dimethylcaffeic acid, caffeic acid dimethyl ether, 2e-3-3,4-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, dimethyl caffeic acid, e-3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, e-3,4-dimethoxycinnamic acid, unii-bvz841pvjl, 2e-3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid
CID PubChem 717531
ChEBI CHEBI:86549
Nom IUPAC Acide (E)-3-(3,4-diméthoxyphényl)prop-2-énoïque
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C=CC(=O)O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dimethoxycinnamic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 181°C to 184°C
Couleur Jaune à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2C6H3CH=CHCO2H
Quantité 100 g
Beilstein 10, 437
Poids de la formule 208.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Dimethoxycinnamic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.