Learn More
3,4-Dimethoxycinnamic acid, MedChemExpress
Code produit 16469166
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16469166 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16469166 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN1778
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress 3,4-Dimethoxycinnamic acid (O-Methylferulic acid) is a monomer extracted and purified from Securidaca inappendiculata Hassk. 3,4-Dimethoxycinnamic acid exerts anti-apoptotic effects on L-02 cells via the ROS-mediated signaling pathway. Anti-apoptotic effects.
3,4-Dimethoxycinnamic acid (O-Methylferulic acid) is a monomer extracted and purified from Securidaca inappendiculata Hassk. 3,4-Dimethoxycinnamic acid exerts anti-apoptotic effects on L-02 cells via the ROS-mediated signaling pathway. Anti-apoptotic effects.
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethoxycinnamic acid
CAS 2316-26-9
Couleur White to Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H12O4
Quantité 100 mg
Synonyme O-Methylferulic acid
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (240.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC=C(OC)C(OC)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 208.21
Poids de la formule 208.21
Pourcentage de pureté 99.54%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease