Learn More
Acide 3,4-diméthoxycinnamique, TRC
Code produit 30383499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30383499 1 g
30380956 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30383499 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4736951G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2316-26-9
Formule moléculaire C11 H12 O4
Poids moléculaire (g/mol) 208.21
Synonyme 3,4-Dimethoxycinnamic acid, 3,4-Dimethoxyphenyl-2-propenoic acid, (E/Z)-Caffeic acid dimethyl ether
Nom IUPAC acide 3-(3,4-diméthoxyphényl)prop-2-énoïque
SMILES COc1ccc(C=CC(=O)O)cc1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethylcaffeic Acid
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C11H12O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)7-10(9)15-2/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)
Poids de la formule 208.0736