Learn More
Alcool de 3,4-diméthoxyphénéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10562401 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10562401 10 g Flacon en verre 10g
10591564 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10562401 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 189000100
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7417-21-2 | Molecular Formula: C10H14O3 | Molecular Weight: 182.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7417-21-2
Formule moléculaire C10H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 182.22
Numéro MDL MFCD00002894
Clé InChI SRQAJMUHZROVHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dimethoxyphenethyl alcohol, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanol, 3,4-dimethoxyphenethylalcohol, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethan-1-ol, 3,4-dimethoxyphenethanol, homoveratryl alcohol, benzeneethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxybenzeneethanol, 3,4-dimethoxy-.beta.-phenethyl alcohol, 1-2-hydroxyethyl-3,4-dimethoxybenzene
CID PubChem 81911
Nom IUPAC 2-(3,4-diméthoxyphényl)éthanol
SMILES COC1=CC=C(CCO)C=C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethoxyphenethyl alcohol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 44°C to 48°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 172°C to 174°C (17.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2C6H3CH2CH2OH
Quantité 10 g
Beilstein 06, III, 6333
Poids de la formule 182.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline