Learn More
Isothiocyanate de 3,4-diméthoxyphénéthyle 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11370857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11370857 10 g 10g
10007982 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11370857 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00669EA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 21714-25-0
Formule moléculaire C11H13NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 223.29
Numéro MDL MFCD00041366
Clé InChI GHYFLDWHIVKQLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dimethoxyphenethyl isothiocyanate, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxybenzene, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethyl isothiocyanate, benzene, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxy, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanisothiocyanate, acmc-20anep, 3,4-dimethoxyphenethylisothiocyanate, b-3,4-dimethoxyphenyl ethyl isothiocyanate, 3,4-dimethoxy-1-2-isothiocyanatoethyl benzene, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxy-benzene
CID PubChem 140856
Nom IUPAC 4-(2-isothiocyanatoethyl)-1,2-dimethoxybenzene
SMILES COC1=CC=C(CCN=C=S)C=C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dimethoxyphenethyl isothiocyanate
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 10 g
Poids de la formule 223.29