Learn More
3,4-diméthoxyphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11964751 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11964751 50 g Flacon en verre 50g
10731081 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11964751 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 186700500
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2033-89-8 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2033-89-8
Formule moléculaire C8H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 154.17
Clé InChI SMFFZOQLHYIRDA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 3,4-dimethoxy, 4-hydroxyveratrole, 3,4-bis methyloxy phenol, unii-38b43wcu83, 3,4-dimethoxy phenol, 3,4-dimethoxyphel, 3,4,dimethoxyphenol, phenol,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxy-pheno, pubchem4113
CID PubChem 16251
Nom IUPAC 3,4-diméthoxyphénol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)O)OC
Specifications
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dimethoxyphenol
Point de fusion 77.0°C to 82.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2C6H3OH
Quantité 50 g
Beilstein 06,III,6277
Poids de la formule 154.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline fine
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,4-Dimethoxyphenol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.