Learn More
3,4-diméthoxyphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423764
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423764 5 g -
11433764 25 g 25g
11443764 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11423764 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11344.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
3,4-Dimethoxyphenol is used in the preparation of 5,6-dimethoxy benzofuranone derivatives and multi-target anti Alzheimer compounds. It is also used in the preparation of 3,4-dimethoxyphenyl-beta-D-glucopyranoside and 4-(but-2-enyloxy)-1,2-dimethoxybenzene. Further, it serves as a precursor for 4H-chromenes synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,4-diméthoxyphénol est utilisé dans la préparation de dérivés de 5,6-diméthoxybenzofuranone et de composés anti-Alzheimer multi-cibles. Il est également utilisé dans la préparation de 3,4-diméthoxyphényl-bêta-D-glucopyranoside et de 4-(but-2-ényloxy)-1,2-diméthoxybenzène. De plus, il sert de précurseur dans la synthèse des 4H-chromènes.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Incompatible with bases, acid chlorides, acid anhydrides and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2033-89-8
Formule moléculaire C8H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 154.165
Numéro MDL MFCD00008390
Clé InChI SMFFZOQLHYIRDA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 3,4-dimethoxy, 4-hydroxyveratrole, 3,4-bis methyloxy phenol, unii-38b43wcu83, 3,4-dimethoxy phenol, 3,4-dimethoxyphel, 3,4,dimethoxyphenol, phenol,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxy-pheno, pubchem4113
CID PubChem 16251
Nom IUPAC 3,4-diméthoxyphénol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethoxyphenol
Point de fusion 79°C to 82°C
Point d’ébullition 167°C (14 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 1366650
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 154.16
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Dimethoxyphenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4-Dimethoxyphenol