Learn More
3,4-diméthoxyphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3,4-Dimethoxyphenol is used in the preparation of 5,6-dimethoxy benzofuranone derivatives and multi-target anti Alzheimer compounds. It is also used in the preparation of 3,4-dimethoxyphenyl-beta-D-glucopyranoside and 4-(but-2-enyloxy)-1,2-dimethoxybenzene. Further, it serves as a precursor for 4H-chromenes synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 3,4-diméthoxyphénol est utilisé dans la préparation de dérivés de 5,6-diméthoxybenzofuranone et de composés anti-Alzheimer multi-cibles. Il est également utilisé dans la préparation de 3,4-diméthoxyphényl-bêta-D-glucopyranoside et de 4-(but-2-ényloxy)-1,2-diméthoxybenzène. De plus, il sert de précurseur dans la synthèse des 4H-chromènes.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Incompatible with bases, acid chlorides, acid anhydrides and oxidizing agents.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3,4-Dimethoxyphenol |
| Point de fusion | 79°C to 82°C |
| Point d’ébullition | 167°C (14 mmHg) |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 1366650 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 154.16 |
| Pourcentage de pureté | 98% |