Learn More
3,4-Diméthoxyphénol, TRC
Code produit 30376241
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30376241 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30376241 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4607005G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethoxyphenol
CAS 2033-89-8
Formule moléculaire C8 H10 O3
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H10O3/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5,9H,1-2H3
SMILES COc1ccc(O)cc1OC
Nom IUPAC 3,4-diméthoxyphénol
Poids moléculaire (g/mol) 154.16
Poids de la formule 154.063