Learn More
Acide (3,4-diméthoxyphényl)acétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10346600 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10346600 100 g Flacon en plastique -
10239733 25 g Flacon en plastique 25g
10294280 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10346600 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 115611000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 93-40-3 | C10H12O4 | 196.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-40-3
Formule moléculaire C10H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 196.2
Numéro MDL MFCD00004335
Clé InChI WUAXWQRULBZETB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme homoveratric acid, 3,4-dimethoxyphenylacetic acid, 3,4-dimethoxyphenyl acetic acid, 2-3,4-dimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxybenzeneacetic acid, 3,4-dimethoxy-phenyl-acetic acid, acetic acid, 3,4-dimethoxyphenyl
CID PubChem 7139
ChEBI CHEBI:86655
Nom IUPAC Acide 2-(3,4-diméthoxyphényl)acétique
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CC(=O)O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau (3, 4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 96°C to 99°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3O)2C6H3CH2CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 10, 409
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 196.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.