Learn More
Acide (3,4-diméthoxyphényl)acétique (acide homovératrique), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (3,4-Dimethoxyphenyl)acetic Acid(Homoveratric Acid) |
| CAS | 93-40-3 |
| Formule moléculaire | C10H12O4 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetate, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic Acid, 3,4-Dimethoxybenzeneacetic Acid, NSC 2753, NSC 27897 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12O4/c1-13-8-4-3-7(6-10(11)12)5-9(8)14-2/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | COc1ccc(CC(=O)O)cc1OC |
| Nom IUPAC | Acide 2-(3,4-diméthoxyphényl)acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 196.2 |
| Poids de la formule | 196.0736 |