Learn More
Acide (3,4-diméthoxyphényl)acétique (acide homovératrique), TRC
Code produit 30401826
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30401826 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30401826 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH66952025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau (3,4-Dimethoxyphenyl)acetic Acid(Homoveratric Acid)
CAS 93-40-3
Formule moléculaire C10H12O4
Quantité 25 g
Synonyme 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetate, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic Acid, 3,4-Dimethoxybenzeneacetic Acid, NSC 2753, NSC 27897
Formule InChI InChI=1S/C10H12O4/c1-13-8-4-3-7(6-10(11)12)5-9(8)14-2/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,11,12)
SMILES COc1ccc(CC(=O)O)cc1OC
Nom IUPAC Acide 2-(3,4-diméthoxyphényl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 196.2
Poids de la formule 196.0736