Learn More
Acide (3,4-diméthoxyphényl)acétique (acide homovératrique), TRC
Code produit 30398775
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30398775 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30398775 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH6695202.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (3,4-Dimethoxyphenyl)acetic Acid(Homoveratric Acid)
CAS 93-40-3
Formule moléculaire C10H12O4
Quantité 2.5 g
Synonyme 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetate, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic Acid, 3,4-Dimethoxybenzeneacetic Acid, NSC 2753, NSC 27897
Formule InChI InChI=1S/C10H12O4/c1-13-8-4-3-7(6-10(11)12)5-9(8)14-2/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,11,12)
SMILES COc1ccc(CC(=O)O)cc1OC
Nom IUPAC Acide 2-(3,4-diméthoxyphényl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 196.2
Poids de la formule 196.0736