Learn More
(3,4-diméthoxyphényl)acétonitrile, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10021780 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10021780 25 g Flacon en verre 25g
10206160 100 g Flacon en verre 100g
10571374 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10021780 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 155260250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 93-17-4 | C10H11NO2 | 177.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-17-4
Formule moléculaire C10H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 177.2
Numéro MDL MFCD00001911
Clé InChI ASLSUMISAQDOOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dimethoxyphenylacetonitrile, 3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, homoveratronitrile, 3,4-dimethoxybenzyl cyanide, veratryl cyanide, 2-3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, 3,4-dimethoxybenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy, unii-62c8s706sp, 3,4-dimethoxy phenylacetonitrile
CID PubChem 66727
Nom IUPAC 2-(3,4-diméthoxyphényl)acétonitrile
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CC#N)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau (3, 4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 62°C to 65°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 171°C to 178°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 250°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (vacuum)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2C6H3CH2CN
Quantité 25 g
Beilstein 10, I, 198
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,chloroform and,ethanol
Poids de la formule 177.2
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Cristaux ou aiguilles cristallines
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.