Learn More
(3,4-Diméthoxyphényl)acétonitrile (homovératronitrile), TRC
Code produit 30408614
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30408614 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30408614 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH669530100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile
CAS 93-17-4
Formule moléculaire C10 H11 N O2
Quantité 100 g
Synonyme 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile, Benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy-, Acetonitrile, (3,4-dimethoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 3,4-Dimethoxybenzeneacetonitrile, (3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile, 3,4-Dimethoxybenzyl cyanide, 3,4-Methyleneoxyphenyl acetonitrile, Homoveratronitrile, NSC 6324, Veratryl cyanide
Formule InChI InChI=1S/C10H11NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5H2,1-2H3
SMILES COc1ccc(CC#N)cc1OC
Nom IUPAC 2-(3,4-diméthoxyphényl)acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 177.2
Poids de la formule 177.079