Learn More
Hydrazide d’acide 3,4-diméthoxyphénylacétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11468893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468893 25 g 25g
11448893 1 g 1g
11458893 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11468893 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11049.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60075-23-2
Formule moléculaire C10H14N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 210.23
Numéro MDL MFCD00051701
Clé InChI HRMXYTRKEOUMNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3,4-dimethoxyphenyl acetohydrazide, 3,4-dimethoxyphenylacetic acid hydrazide, 3,4-dimethoxyphenylacethydrazide, 3,4-dimethoxyphenyl acetic hydrazide, acmc-20aneo, homoveratric hydrazide, maybridge1_007491, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanehydrazide, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanohydrazide, 2-3,4-dimethoxyphenyl acetic hydrazide
CID PubChem 282482
Nom IUPAC 2-(3,4-diméthoxyphényl)acétohydrazide
SMILES COC1=CC=C(CC(=O)NN)C=C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethoxyphenylacetic acid hydrazide
Point de fusion 102°C to 104°C
Quantité 25 g
Beilstein 2698478
Poids de la formule 210.23
Pourcentage de pureté 97%