Learn More
3,4-diméthoxyphénylacétonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11379529
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11379529 25 g 25g
11444054 100 g 100g
11454054 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11379529 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12003.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 93-17-4 | C10H11NO2 | 177.203 g/mol
It is employed as an intermediate in the preparation of the muscle relaxant papverin. 3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile has been used in the synthesis of (Z)-3-(benzo[b]thiophen-2-yl)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acrylonitrile1. It has also been used in the preparation of modified diterpene (±) nimbidiol which relies on a sulfenium ion promoted polyene cyclization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Employé comme intermédiaire dans la préparation de la papavérine myorelaxante. Le 3,4-diméthoxyphényl)acétonitrile a été utilisé dans la synthèse du (Z)-3-(benzo[b]thiophène-2-yl)-2-(3,4-diméthoxyphényl)acrylonitrile1. Il a également été employé dans la préparation du diterpène modifié (±) nimbidiol, qui appuie sur une cyclisation du polyène favorisée par un ion sulfonium.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-17-4
Formule moléculaire C10H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 177.203
Numéro MDL MFCD00001911
Clé InChI ASLSUMISAQDOOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dimethoxyphenylacetonitrile, 3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, homoveratronitrile, 3,4-dimethoxybenzyl cyanide, veratryl cyanide, 2-3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, 3,4-dimethoxybenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy, unii-62c8s706sp, 3,4-dimethoxy phenylacetonitrile
CID PubChem 66727
Nom IUPAC 2-(3,4-diméthoxyphényl)acétonitrile
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CC#N)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile
Point de fusion 62°C to 65°C
Point d’ébullition 177°C to 178°C (10 mmHg)
Odeur Characteristic
Quantité 25 g
Beilstein 1956100
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in methanol.
Poids de la formule 177.2
Pourcentage de pureté 98%