Learn More
Bromure de 3,4-diméthoxyphénylmagnésium, 0,5 M dans THF, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15451446
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Unit Size:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15451446 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15451446 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H54654.AE
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. L’air, les agents oxydants, la chaleur sont incompatibles. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethoxyphenylmagnesium bromide
CAS 89980-69-8
Formule moléculaire C8H9BrMgO2
Numéro MDL MFCD01311476
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Synonyme 3,4-dimethoxyphenylmagnesium bromide, 3,4-dimethoxyphenyl magnesium bromide, 3,4-dimethoxyphenylmagnesium bromide solution, bhtpzwcaihfrsy-uhfffaoysa-m, 3,4-dimethoxyphenylmagnesium bromide, 0.5m in thf, 3,4-dimethoxyphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,4-dimethoxyphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI BHTPZWCAIHFRSY-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=C([Mg]Br)C=C1OC
Nom IUPAC magnésium ; 1,2-diméthoxybenzène-5-ide ; bromure
Poids moléculaire (g/mol) 241.37
CID PubChem 11010104
Poids de la formule 241.37
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,5 M dans THF