Learn More
3,4-diméthoxythiophénol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11447796
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11447796 25 g 25g
11427796 1 g 1g
11437796 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11447796 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14745.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 700-96-9
Formule moléculaire C8H10O2S
Poids moléculaire (g/mol) 170.226
Numéro MDL MFCD00052823
Clé InChI MTKAJLNGIVXZIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dimethoxythiophenol, 3,4-dimethoxy thiophenol, 3,4-dimethoxybenzene-1-thiol, 3,4-dimethoxy-thiophenol, benzenethiol, 3,4-dimethoxy, 4-mercaptoveratrole, pubchem6823, acmc-1bdpf, 3,4-dimethoxy-benzenethiol, 3,4-dimethoxyphenylmercaptan
CID PubChem 136539
Nom IUPAC 3,4-diméthoxybenzènethiol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)S)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethoxythiophenol
Densité 1.19
Point d’ébullition 263°C
Point d’éclair >113°C (235°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.59
Quantité 25 g
Beilstein 1945136
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 170.23
Pourcentage de pureté 98%