Learn More
3,4-Diméthoxytoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493007
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493007 25 g 25g
11483007 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11493007 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15558.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 494-99-5 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 494-99-5
Formule moléculaire C9H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.193
Numéro MDL MFCD00016651
Clé InChI GYPMBQZAVBFUIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dimethoxytoluene, homoveratrole, 4-methylveratrole, benzene, 1,2-dimethoxy-4-methyl, 4-methylveratrol, 4-methyl-1,2-dimethoxybenzene, 1,2-dimethoxy-4-methyl-benzene, unii-349x0g2ssf, homoveratrol
CID PubChem 68126
Nom IUPAC 1,2-diméthoxy-4-méthylbenzène
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethoxytoluene
Point de fusion 25°C to 28°C
Densité 1.059
Point d’ébullition 220°C
Point d’éclair 84°C (183°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.528
Quantité 25 g
Beilstein 2045328
Poids de la formule 152.19
Pourcentage de pureté 98%