Learn More
3,4-Diméthoxytoluène, TRC
Code produit 30370521
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30370521 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30370521 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD46139525G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethoxytoluene
CAS 494-99-5
Formule moléculaire C9H12O2
Quantité 25 g
Synonyme 1,2-Dimethoxy-4-methylbenzene, 4-Methyl-1,2-dimethoxybenzene, 4-Methylcatechol Dimethyl Ether, 4-Methylveratrol, 4-Methylveratrole, Homoveratrole, NSC 7378
Formule InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-7-4-5-8(10-2)9(6-7)11-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1ccc(C)cc1OC
Nom IUPAC 1,2-diméthoxy-4-méthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Poids de la formule 152.0837