Learn More
3,4-Diméthyl-1-pentyn-3-ol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478737 25 g 25g
11468737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11478737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19906.14
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1482-15-1 | C7H12O | 112.17 g/mol
3,4-Dimethyl-1-pentyn-3-ol is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,4-diméthyl-1-pentyn-3-ol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1482-15-1
Formule moléculaire C7H12O
Poids moléculaire (g/mol) 112.17
Numéro MDL MFCD00039845
Clé InChI DZNLEQBXXLGELU-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 95483
Nom IUPAC 3,4-diméthylpent-1-yn-3-ol
SMILES CC(C)C(C)(O)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethyl-1-pentyn-3-ol
Densité 0.87
Point d’ébullition 133°C
Point d’éclair 40°C (104°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN1987
Synonyme 3,4-dimethyl-1-pentyn-3-ol, 1-pentyn-3-ol, 3,4-dimethyl, acmc-1bzc3, 2-isopropyl-3-butyne-2-ol, 1-pentyn-3-ol,4-dimethyl, 3,4-dimethyl-pent-1-yn-3-ol, dznleqbxxlgelu-uhfffaoysa, 1-pentyn-3-ol,3,4-dimethyl, 1,2-dimethyl-1-hydroxypropyl acetylene
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 112.17
Pourcentage de pureté 94%