Learn More
3,4-Diméthyl-1 H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15447737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15447737 5 g 5g
15457737 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15447737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H37099.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2820-37-3 | C5H8N2 | 96.133 g/mol
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,4-diméthyl-1H-pyrazole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2820-37-3
Formule moléculaire C5H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 96.133
Numéro MDL MFCD00462154
Clé InChI VQTVFIMEENGCJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dimethyl-1h-pyrazole, 3 5 ,4-dimethylpyrazole, 3,4-dimethylpyrazole, 3,4-dimethyl pyrazole, 1h-pyrazole, 3,4-dimethyl, unii-7lf1k5quj0, 7lf1k5quj0, 1h-pyrazole,4,5-dimethyl, 1h-pyrazole, 4,5-dimethyl, pyrazole, 3,4-dimethyl
CID PubChem 137735
Nom IUPAC 4,5-diméthyl-1H-pyrazole
SMILES CC1=C(NN=C1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethyl-1H-pyrazole
Point de fusion 53°C to 55°C
Couleur Blanc crème
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 96.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide fusionné