Learn More
3,4-Diméthyl-2(5H)-furanone, TRC
Code produit 30381564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30381564 250 mg
30376187 50 mg
30385608 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30381564 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD477765250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1575-46-8
Formule moléculaire C6H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 112.13
Synonyme NSC 362902, 2,3-Dimethyl-2-butenoic Acid gamma-Lactone, 2,3-Dimethyl-4-hydroxy-2-butenoic Acid Lactone, 2,3-Dimethyl-4-hydroxy-2-butenoic Acid gamma-Lactone, 3,4-Dimethyl-2(5H)-furanone
Nom IUPAC 3,4-diméthyl-2H-furan-5-one
SMILES CC1=C(C)C(=O)OC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethyl-2(5H)-furanone
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H8O2/c1-4-3-8-6(7)5(4)2/h3H2,1-2H3
Poids de la formule 112.0524