Learn More
3,4-Diméthyl-2(5H)-furanone, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3,4-Dimethyl-2(5H)-furanone |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8O2/c1-4-3-8-6(7)5(4)2/h3H2,1-2H3 |
| Poids de la formule | 112.0524 |