Learn More
3,4-Diméthyl-3-sulfolène, TRC
Code produit 30380109
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30380109 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30380109 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD479330500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethyl-3-sulfolene
CAS 18214-56-7
Formule moléculaire C6H10O2S
Quantité 500 mg
Synonyme 2,5-Dihydro-3,4-dimethylthiophene 1,1-dioxide, 3,4-Dimethyl-2,5-dihydrothiophene 1,1-dioxide, NSC 227911
Formule InChI InChI=1S/C6H10O2S/c1-5-3-9(7,8)4-6(5)2/h3-4H2,1-2H3
SMILES CC1=C(C)CS(=O)(=O)C1
Poids moléculaire (g/mol) 146.21
Poids de la formule 146.0402