Learn More
3’,4’-diméthylacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464833
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464833 100 g 100g
11444833 5 g 5g
11454833 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464833 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12187.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3637-01-2 | C10H12O | 148.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3637-01-2
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.21
Numéro MDL MFCD00008743
Clé InChI WPRAXAOJIODQJR-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3',4'-Dimethylacetophenone
Densité 1.002
Point d’ébullition 242°C to 243°C
Point d’éclair 102°C (215°F)
Indice de réfraction 1.538
Quantité 100 g
Beilstein 907053
Synonyme benzenesulfonamide, p-bromo-n-3-pyridyl, p-bromo-n-3-pyridyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n-pyridin-3-yl-benzenesulfonamide, 4-bromo-n-pyridin-3-yl benzenesulfonamide, 4-bromophenyl sulfonyl-3-pyridylamine, 4-bromo-n-3-pyridinyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n-3-pyridyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n-3-pyridyl-1-benzenesulfonamide, 4-bromo-n-pyridin-3-yl benzene-1-sulfonamide, 5-22-09-00084 beilstein handbook reference
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C)C(C)=C1
Nom IUPAC 4-bromo-N-pyridine-3-ylbenzènesulfonamide
CID PubChem 199072
Poids de la formule 148.21
Pourcentage de pureté 98%