Learn More
3,4-diméthylaniline, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10563321 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10563321 100 g Flacon en verre 100g
10427750 5 g Flacon en verre -
10347330 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10563321 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 155281000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 95-64-7 | C8H11N | 121.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-64-7
Formule moléculaire C8H11N
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
Numéro MDL MFCD00007810
Clé InChI DOLQYFPDPKPQSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-xylidine, 4-amino-o-xylene, 3,4-xylylamine, 3,4-dimethylphenylamine, benzenamine, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethylbenzenamine, 3,4-dimethylaminobenzene, 1-amino-3,4-dimethylbenzene, 4-amino-1,2-dimethylbenzene, aniline, 3,4-dimethyl
CID PubChem 7248
ChEBI CHEBI:39901
Nom IUPAC 3,4-diméthylaniline
SMILES CC1=CC=C(N)C=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dimethylaniline
Point de fusion 49°C to 51°C
Note relative au nom 99.5%
% min. CAS 99.4
Couleur Beige à marron
% max. CAS 100.0
Quantité 100 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Masse cristalline ou cristaux
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (GC)
Formule linéaire (CH3)2C6H3NH2
Beilstein 12, 1103
Merck Index 15, 10282
Point d’ébullition 226°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: <1g/L (24°C). Other solubilities: slightly soluble in chloroform,soluble in alcohol (>100g/L),diethyl ether,,petroleum ether,very soluble in ligroin
Poids de la formule 121.18
Pourcentage de pureté 99.50%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3,4-Dimethylaniline
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Hazard Statement
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.