Learn More
Chlorure de 3,4-diméthylbenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446556
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11446556 5 g 5g
11456556 25 g 25g
11466556 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11446556 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24806.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2905-30-8 | C8H9ClO2S | 204.668 g/mol
3,4-Dimethylbenzenesulfonyl chloride is used as an intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 3,4-diméthylbenzènesulfonyle est utilisé comme intermédiaire.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des oxydants, des bases, de l’eau/humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2905-30-8
Formule moléculaire C8H9ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 204.668
Numéro MDL MFCD00625742
Clé InChI DNMQPRPJIWTNAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3,4-dimethylbenzenesulfonylchloride, 3,4-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethylphenyl chlorosulfone, ksc562m4t, 3,4-dimethylphenylsulfonyl chloride, 3,4-dimethylbenzenesulphonyl chloride, 3,4-dimethyl benzenesulfonyl chloride
CID PubChem 3689743
Nom IUPAC Chlorure de 3,4-diméthylbenzènesulfonyle
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
Quantité 5 g
Odeur Acrid
Numéro UN UN3261
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 204.68
Pourcentage de pureté 98%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.