Learn More
Acide 3,4-diméthylbenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489526 500 g 500g
11469526 25 g 25g
11479526 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489526 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19260.36
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 619-04-5 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-04-5
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.177
Numéro MDL MFCD00002524
Clé InChI OPVAJFQBSDUNQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl-benzoic acid, 1-carboxy-3,4-dimethylbenzene, o-xylene-4-carboxylic acid, 3,4-dimethylbenzoicacid, pubchem14893, 3,4-dimethyl benzoic acid, asym-o-xylylic acid, acmc-1b5p1, 3, 4 dimethyl benzoic acid
CID PubChem 12073
ChEBI CHEBI:64818
Nom IUPAC Acide 3,4-diméthylbenzoïque
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethylbenzoic acid
Point de fusion 164°C to 167°C
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Beilstein 907267
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 98%