Learn More
Acide 3,4-diméthylbenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11944981 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11944981 100 g Flacon en verre 100g
11934981 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11944981 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 115991000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 619-04-5 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-04-5
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
Clé InChI OPVAJFQBSDUNQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl-benzoic acid, 1-carboxy-3,4-dimethylbenzene, o-xylene-4-carboxylic acid, 3,4-dimethylbenzoicacid, pubchem14893, 3,4-dimethyl benzoic acid, asym-o-xylylic acid, acmc-1b5p1, 3, 4 dimethyl benzoic acid
CID PubChem 12073
ChEBI CHEBI:64818
Nom IUPAC Acide 3,4-diméthylbenzoïque
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dimethylbenzoic acid
Point de fusion 164.0°C to 168.0°C
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
Couleur Blanc à beige
% max. CAS 100.0
Quantité 100 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre cristalline
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Formule linéaire (CH3)2C6H3CO2H
Beilstein 09,II,353
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Dimethylbenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.