Learn More
3,4-diméthylbenzophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11410037 100 g 100g
11400037 25 g 25g
11420037 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11410037 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20965.22
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 2571-39-3 | C15H14O | 210.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2571-39-3
Formule moléculaire C15H14O
Poids moléculaire (g/mol) 210.28
Numéro MDL MFCD00008525
Clé InChI JENOLWCGNVWTJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dimethylbenzophenone, 3,4-dimethylphenyl phenyl methanone, methanone, 3,4-dimethylphenyl phenyl, 3,4-dimethylphenyl-phenylmethanone, 3,4-dimethylphenyl phenyl ketone, acmc-1cbaf, 3,4-dimethyl-benzophenone, ksc490c7t, benzophenone, 3,4-dimethyl
CID PubChem 75730
Nom IUPAC (3,4-Diméthylphényl)-phénylméthanone
SMILES CC1=CC=C(C=C1C)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethylbenzophenone
Point de fusion 44°C to 47°C
Point d’ébullition 335°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 100 g
Beilstein 1952043
Poids de la formule 210.28
Pourcentage de pureté 99%