Learn More
3,4-Diméthylbenzylamine, Thermo Scientific™
Code produit 11499410
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11499410 250 mg 250mg
11409420 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499410 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50280.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-48-7
Formule moléculaire C9H13N
Poids moléculaire (g/mol) 135.21
Numéro MDL MFCD00025577
Clé InChI PXNRCZQMDSDSHJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 66888
Nom IUPAC (3,4-diméthylphényl)méthanamine
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)CN)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethylbenzylamine
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2735
Synonyme 3,4-dimethylbenzylamine, 3,4-dimethylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,4-dimethyl, benzylamine, 3,4-dimethyl, 1-3,4-dimethylphenyl methanamine, 3,4-dimethylbenzyl amine, 3,4-dimethyl-benzenemethanamin, 3,4-dimethylbenzylamine hcl, 3,4-dimethylphenyl methylamine, 3, 4-dimethylbenzylamine
Poids de la formule 135.21