Learn More
3,4-diméthylisoxazol-5-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10703643
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10703643 1 g 1g
10120045 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10703643 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB00914DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 19947-75-2
Formule moléculaire C5H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 112.132
Numéro MDL MFCD00046081
Clé InChI PYNDWPFZDQONDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-3,4-dimethylisoxazole, 3,4-dimethylisoxazol-5-amine, 5-amino-3,4-dimethyl-isoxazole, 5-isoxazolamine, 3,4-dimethyl, dimethyl-1,2-oxazol-5-amine, 3,4-dimethyl-5-isoxazolamine, 5-amino-3,4-dimethyl isoxazole, 3,4-dimethylisoxazole-5-ylamine, 3,4-dimethylisoxazol-5-ylamine, pubchem8660
CID PubChem 88317
Nom IUPAC 3,4-diméthyl-1,2-oxazol-5-amine
SMILES CC1=C(ON=C1C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dimethylisoxazol-5-amine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 112.13
Pourcentage de pureté 97%