Learn More
3,4-Diméthylphénol, 99%
Code produit 10793455 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10793455 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
10386740 100 g Flacon en verre 100g
10530741 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10793455 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 116580025
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 95-65-8 | C8H10O | 122,17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-65-8
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00002304
Clé InChI YCOXTKKNXUZSKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-xylenol, phenol, 3,4-dimethyl, 4,5-dimethylphenol, 3,4-dimethyl phenol, 1,3,4-xylenol, 4-hydroxy-1,2-dimethylbenzene, 1-hydroxy-3,4-dimethylbenzene, 3,4-dimethyl-phenol, 3,4-dmp, ccris 723
CID PubChem 7249
ChEBI CHEBI:39839
Nom IUPAC 3,4-diméthylphénol
SMILES CC1=CC=C(O)C=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dimethylphenol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 63°C to 67°C
Couleur Crème à blanc
Densité 0.9830g/mL
Point d’ébullition 227°C
Point d’éclair 80°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C6H3OH
Quantité 2.5 kg
Beilstein 06, 480
Merck Index 15, 10279
Gravité spécifique 0.983
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in naoh solutions,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement