Learn More
3,4-Diméthylphénol, TRC
Code produit 30376361
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30376361 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30376361 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4658501G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethylphenol
CAS 95-65-8
Formule moléculaire C8 H10 O
Quantité 1 g
Synonyme 3,4-Dimethylphenol, Phenol, 3,4-dimethyl-, 3,4-Xylenol (8CI), 3,4-Dimethylphenol, 1,3,4-Xylenol, 1-Hydroxy-3,4-dimethylbenzene, 3,4-DMP, 4,5-Dimethylphenol, 4-Hydroxy-1,2-dimethylbenzene, NSC 1549
Formule InChI InChI=1S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5,9H,1-2H3
SMILES Cc1ccc(O)cc1C
Nom IUPAC 3,4-diméthylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 122.16
Poids de la formule 122.0732