Learn More
Acide 3,4-diméthylphénylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15469728
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15469728 5 g 5g
15459728 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15469728 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63178.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 17283-16-8 | C10H11O2 | 163.20 g/mol
3,4-Dimethylphenylacetic acid, is is used as an intermediate in organic synthesis. It is also used as a fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide3,4-diméthylphénylacétique est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique. Il est également utilisé comme intermédiaire chimique fin.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17283-16-8
Formule moléculaire C10H11O2
Poids moléculaire (g/mol) 163.20
Numéro MDL MFCD02664684
Clé InChI OTTPBKINJOYJGW-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 296013
Nom IUPAC 2-(3,4-dimethylphenyl)acetate
SMILES CC1=CC=C(CC([O-])=O)C=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethylphenylacetic acid
Quantité 5 g
Forme physique Solide
Synonyme 2-3,4-dimethylphenyl acetic acid, 3,4-dimethylphenylacetic acid, 3,4-dimethyl-phenyl-acetic acid, 3,4-dimethylphenylaceticacid, 3,4-dimethyphenylacetic acid, 3,4-dimethylphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethylbenzenacetic acid, pubchem10440, benzeneacetic acid,3,4-dimethyl
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté 98%