Learn More
Acide 3,4-diméthylphénylboronique, 97 %, peut contenir des quantités variables d’anhydride, Thermo Scientific™
Code produit 10290273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10290273 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10290273 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur AC35928DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dimethylphenylboronic acid
CAS 55499-43-9
% min. CAS 96.0
Couleur Blanc à beige
% max. CAS 100.0
Quantité 1 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Poudre
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C8H11BO2
Numéro MDL MFCD01009694
Synonyme 3,4-dimethylphenyl boronic acid, 3,4-dimethylbenzeneboronic acid, 3,4-dimethylphenyl boranediol, 3,4-dimethylphenylboronicacid, 4-borono-o-xylene, boronic acid, 3,4-dimethylphenyl, pubchem1832, acmc-209lna, 3.4-dimethylbenzeneboronic acid, 3,4-dimethyl phenylboronic acid
Clé InChI KDVZJKOYSOFXRV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1C)B(O)O
Nom IUPAC Acide (3,4-diméthylphényl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 149.98
CID PubChem 2734348
Poids de la formule 149.98
Pourcentage de pureté ≥96.0%