Learn More
3,4-diméthylpyrazole, TRC
Code produit 30385550
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385550 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30385550 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4789301G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethylpyrazole
CAS 2820-37-3
Formule moléculaire C5 H8 N2
Quantité 1 g
Synonyme 1H-Pyrazole, 3,4-dimethyl-, Pyrazole, 3,4(or 4,5)-dimethyl- (7CI), Pyrazole, 3,4-dimethyl- (6CI,8CI), 3,4-Dimethyl-1H-pyrazole, 3,4-Dimethylpyrazole, 4,5-Dimethylpyrazole
Formule InChI InChI=1S/C5H8N2/c1-4-3-6-7-5(4)2/h3H,1-2H3,(H,6,7)
SMILES Cc1c[nH]nc1C
Nom IUPAC 3,4-diméthyl-1H-pyrazole
Poids moléculaire (g/mol) 96.13
Poids de la formule 96.0687