Learn More
3,4-diméthylpyrazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,4-Dimethylpyrazole |
| CAS | 2820-37-3 |
| Formule moléculaire | C5 H8 N2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 1H-Pyrazole, 3,4-dimethyl-, Pyrazole, 3,4(or 4,5)-dimethyl- (7CI), Pyrazole, 3,4-dimethyl- (6CI,8CI), 3,4-Dimethyl-1H-pyrazole, 3,4-Dimethylpyrazole, 4,5-Dimethylpyrazole |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8N2/c1-4-3-6-7-5(4)2/h3H,1-2H3,(H,6,7) |
| SMILES | Cc1c[nH]nc1C |
| Nom IUPAC | 3,4-diméthyl-1H-pyrazole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 96.13 |
| Poids de la formule | 96.0687 |