Learn More
3,4-diméthylthieno[2,3-b]thiophène-2-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10691673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10691673 1 g 1g
10488494 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10691673 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM03483DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 159709-36-1
Formule moléculaire C9H8OS2
Poids moléculaire (g/mol) 196.282
Numéro MDL MFCD00052282
Clé InChI WEAXSPMHCXWYPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-2-carbaldehyde, thieno 2,3-b thiophene-2-carboxaldehyde,3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl-2-formylthieno 2,3-b thiophene, 3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-5-carbaldehyde, 3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-2-carboxaldehyde, 3,4-dimethylthiopheno 2,3-b thiophene-2-carbaldehyde
CID PubChem 2778771
Nom IUPAC 3,4-diméthylthieno[2,3-b]thiophène-5-carbaldéhyde
SMILES CC1=CSC2=C1C(=C(S2)C=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dimethylthieno[2, 3-b]thiophene-2-carbaldehyde
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 196.29
Pourcentage de pureté 97%