Learn More
3,4-Diméthylthiobenzamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15408257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15408257 1 g 1g
15418257 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15408257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51793.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 58952-03-7 | Molecular Formula: C9H11NS | Molecular Weight: 165.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58952-03-7
Formule moléculaire C9H11NS
Poids moléculaire (g/mol) 165.25
Numéro MDL MFCD06738326
Clé InChI MGSZKKVFYBQMPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dimethyl-thiobenzamide, 3,4-dimethylthiobenzamide, 3,4-dimethylbenzothioamide, 3,4-dimethylbenzene-1-carbothioamide, 3,4-dimethyl-thiobenzamid
CID PubChem 20470851
Nom IUPAC 3,4-dimethylbenzene-1-carbothioamide
SMILES CC1=C(C)C=C(C=C1)C(N)=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethylthiobenzamide
Quantité 1 g
Poids de la formule 165.25
Pourcentage de pureté 97%