Learn More
3,4-diméthylthiophénole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11420757 1 g 1g
11430757 5 g 5g
11440757 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23168.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 18800-53-8 | C8H10S | 138.228 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18800-53-8
Formule moléculaire C8H10S
Poids moléculaire (g/mol) 138.228
Numéro MDL MFCD00010023
Clé InChI IDKCKPBAFOIONK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dimethylthiophenol, benzenethiol, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl thiophenol, o-xylene-4-thiol, 4-mercapto-o-xylene, 3,4-dimethylbenzene-1-thiol, pubchem6812, 3,4-dimethyl-thiophenol, acmc-1bu1r, 3,4-dimethyl-benzenethiol
CID PubChem 87799
Nom IUPAC 3,4-diméthylbenzènethiol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)S)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethylthiophenol
Densité 1.027
Point d’ébullition 218°C
Point d’éclair 90°C (194°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.5736
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2040353
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 138.23
Pourcentage de pureté 98%