Learn More
3,4-diméthylthiophénol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11965741 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11965741 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11965741 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 307350010
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dimethylthiophenol
Note relative au nom 98%
CAS 18800-53-8
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0270g/mL
Point d’ébullition 218°C
Point d’éclair 89°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H10S
Formule linéaire CH3C6H3SHCH3
Indice de réfraction 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00010023
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.027
Synonyme 3,4-dimethylthiophenol, benzenethiol, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl thiophenol, o-xylene-4-thiol, 4-mercapto-o-xylene, 3,4-dimethylbenzene-1-thiol, pubchem6812, 3,4-dimethyl-thiophenol, acmc-1bu1r, 3,4-dimethyl-benzenethiol
Clé InChI IDKCKPBAFOIONK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)S)C
Nom IUPAC 3,4-diméthylbenzènethiol
Poids moléculaire (g/mol) 138.23
CID PubChem 87799
Poids de la formule 138.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement