Learn More
Acide 3,4-dinitrobenzoïque, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423058 100 g 100g
11403058 5 g 5g
11413058 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11423058 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18774.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 528-45-0 | C7H4N2O6 | 212.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 528-45-0
Formule moléculaire C7H4N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 212.12
Numéro MDL MFCD00007255
Clé InChI OMVRRHJJQILIJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dinitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,4-dinitro, unii-0l3n4t0gpd, ccris 3128, 3,4-dinitrobenzioc acid, 0l3n4t0gpd, 3,4-dinitrobenzoate, 3,4-di-nitro-benzoic acid, zlchem 522, pubchem4956
CID PubChem 10709
Nom IUPAC 3,4-acide dinitrobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dinitrobenzoic acid
Point de fusion 163°C to 167°C
Quantité 100 g
Beilstein 2055333
Merck Index 14,3275
Poids de la formule 212.12
Pourcentage de pureté 99%